M2157
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Sinónimos:
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
formulario
powder
impurezas
≤10% inorganic salts
cadena SMILES
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable