Merck
M1886
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
314.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)