M184
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride
solid
Sinónimos:
3-(4-Morpholinyl)sydnone imine hydrochloride, Linsidomine hydrochloride, SIN-1 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
Clave InChI
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?