Merck
M1505
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17N5NaO7P
Número CAS:
Peso molecular:
421.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)