Saltar a
M0560
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
0.1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
488,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
488,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2G2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 110 kDa
species reactivity
human, monkey
technique(s)
western blot: 2-10 μg/mL
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L7293T8573R8529
species reactivity
human, monkey
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
monkey, mouse, human, rat
clone
2G2, monoclonal
clone
LSD1-12, monoclonal
clone
Mab1, monoclonal
clone
RalA5F9.2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)