Merck
M0546
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-Pro-Leu
≥97% (TLC)
Sinónimos:
MOCAc-Pro-Leu
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
444.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc2C(CC(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)=CC(=O)Oc2c1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
C G Knight et al.
FEBS letters, 296(3), 263-266 (1992-01-27)
(7-methoxycoumarin-4-yl)Acetyl-Pro-Leu-Gly-Leu-(3-[2,4-dinitrophenyl]-L- 2,3-diaminopropionyl)-Ala-Arg-NH2 (Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2) has been synthesised as a fluorogenic substrate for the matrix metalloproteinases. The highly fluorescent 7-methoxycoumarin group is efficiently quenched by energy transfer to the 2,4-dinitrophenyl group. The punctuated metalloproteinase (PUMP, EC 3.4.24.23) cleaves the substrate at the