M0405
(±)-o-Methoxymandelic acid (dicyclohexylammonium) salt
Sinónimos:
(±)-o-Methoxymandelic acid dicyclohexylammonium salt, 2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid, DL-2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O4 · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
363.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
cadena SMILES
COc1ccccc1C(O)C(O)=O.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)