Merck
L9754
Linoleoyl coenzyme A lithium salt
≥85%
Sinónimos:
(cis,cis)-9,12-Octadecadienoyl Coenzyme A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H66N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1029.96
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C39H66N7O17P3S.Li.H/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;/h8-9,11-12,26-28,32-34,38,49-50H,4-7,10,13-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,55,56)(H,57,58)(H2,40,43,44)(H2,52,53,54);;/b9-8+,12-11+;;
InChI key
CQYVZXLGBQGVMO-VTXMMSKZSA-N
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Linoleoyl coenzyme A is a substrate used to study the specificity and kinetics of mitochondrial linoleoyl-coenzyme monolysocardiolipin acyltransferase-1 (MLCL AT-1) and acyl-CoA: lysophosphatidylcholine acyltransferase (LPCAT).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)