L9631
Myristyl dodecanoate
≥99%
Sinónimos:
Lauric acid myristyl ester, Myristyl laurate
About This Item
Ensayo
≥99%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-19-21-23-25-28-26(27)24-22-20-18-16-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
Clave InChI
FNMPODAQERUMDD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)