L9384
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride
suitable for ligand binding assays
About This Item
product name
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride,
técnicas
ligand binding assay: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4.ClH/c1-7(2)5-10(14)12(17)15-8-3-4-11(16)9(6-8)13(18)19;/h3-4,6-7,10,16H,5,14H2,1-2H3,(H,15,17)(H,18,19);1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
BSVJWFHAORBGDY-PPHPATTJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable