L9007
Luciferin 6′-ethyl ether sodium salt
Sinónimos:
4,5-Dihydro-2-(6-ethoxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolinecarboxylic acid sodium salt, 6′-O-Ethylluciferin sodium salt
About This Item
Análisis
≥99%
formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].CCOc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O3S2.Na/c1-2-18-7-3-4-8-10(5-7)20-12(14-8)11-15-9(6-19-11)13(16)17;/h3-5,9H,2,6H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t9-;/m1./s1
Clave InChI
PYKJITLAHMFBSA-SBSPUUFOSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable