L9001
L-Lysine hydroxamate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)NO
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)