L9000
L-Leucine methyl ester hydrochloride
About This Item
mp
151-153 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
Clave InChI
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable