Merck
L8885
Lys-Phe dihydrobromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23N3O3 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
455.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCCCC(N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3.BrH/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21);1H
InChI key
AUAAFILEYKCLRB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Contains one mole of methanol as solvent of crystallization.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)