Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 32,60 € |
5 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 156,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
white
Packaging:
pkg of 1 roll
32,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
white
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material white | material blue | material green | material red |
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll | packaging pkg of 1 roll |
| W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) | W 3/4 in. (1.91 cm) |
| roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) | roll size 2160 in. (55 m) |
| core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) | core size 3 in. (7.62 cm) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma label tape
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?