Merck
L7783
Sigma-Aldrich
Leu-Arg-Arg-Asp-Leu-Asp-Ala-Ser-Arg-Glu-Ala-Lys-Lys-Gln-Val-Glu-Lys-Ala-Leu-Glu
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C99H175N33O33
Número de CAS:
Peso molecular:
2355.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
composición
Peptide content, ~65%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C99H175N33O33/c1-47(2)41-54(103)80(148)118-58(24-18-38-111-97(105)106)85(153)121-60(26-20-40-113-99(109)110)87(155)129-68(45-75(143)144)93(161)128-66(43-49(5)6)92(160)130-67(44-74(141)142)90(158)116-53(11)79(147)131-69(46-133)94(162)122-59(25-19-39-112-98(107)108)86(154)124-62(28-32-71(135)136)82(150)115-51(9)77(145)117-56(22-13-16-36-101)83(151)120-57(23-14-17-37-102)84(152)123-61(27-31-70(104)134)89(157)132-76(50(7)8)95(163)125-63(29-33-72(137)138)88(156)119-55(21-12-15-35-100)81(149)114-52(10)78(146)127-65(42-48(3)4)91(159)126-64(96(164)165)30-34-73(139)140/h47-69,76,133H,12-46,100-103H2,1-11H3,(H2,104,134)(H,114,149)(H,115,150)(H,116,158)(H,117,145)(H,118,148)(H,119,156)(H,120,151)(H,121,153)(H,122,162)(H,123,152)(H,124,154)(H,125,163)(H,126,159)(H,127,146)(H,128,161)(H,129,155)(H,130,160)(H,131,147)(H,132,157)(H,135,136)(H,137,138)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,164,165)(H4,105,106,111)(H4,107,108,112)(H4,109,110,113)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,76-/m0/s1
Clave InChI
LDXUYMBPAYIMJR-UGXKBFFBSA-N
Aplicación
Of possible use as an antigen to produce a rheumatic fever vaccine.
Otras notas
Peptide from the conserved region of Group A streptococcal M protein.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
S Pruksakorn et al.
Lancet (London, England), 344(8923), 639-642 (1994-09-03)
Rheumatic fever and rheumatic heart disease remain very common in developing countries, and a vaccine to protect against these disorders would have a great impact on public health. A vaccine must target the M protein of group A streptococci (Streptococcus