L7414
N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
20%, for molecular biology
Sinónimos:
Sarcosyl, Sarkosyl NL, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate, Sodium N-lauroylsarcosinate solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
descripción
anionic
mol peso
293.38 g/mol
concentración
19-21% (Titration by HClO4)
20%
actividad extraña
DNase, RNase, and protease, none detected
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clave InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
512.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
267 °C