Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 pkg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 75,20 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1400
Material:
polyolefin , red
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polyolefin , red
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1400
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 1/2 in. | diam. 3/8 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1400 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1300 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2400 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1500 |
| material polyolefin , red | material orange , polyolefin | material polyolefin , red | material polyolefin , yellow |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?