L5646
Trizma® dodecyl sulfate
Sinónimos:
Tris lauryl sulfate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane lauryl sulfate, Trizma® lauryl sulfate
About This Item
descripción
anionic
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves