L5390
Lectin from Erythrina cristagalli (coral tree)
lyophilized powder
Sinónimos:
Erythrina cristagalli agglutinin, ECA
About This Item
Productos recomendados
formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
potencia
<0.5 μg per mL agglutination activity
composición
Protein, ≥85% biuret
impurezas
salt, free
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable