Merck
L5387
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 4-10
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
LH-RH Fragment 4-10, Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H53N11O9
Número de CAS:
Peso molecular:
747.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(N)=O
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)