Merck
L5263
Lyticase from Arthrobacter luteus
partially purified powder, ≥1,500 units/mg protein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
partially purified powder
specific activity
≥1,500 units/mg protein
composition
Protein, ≥10% biuret
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lyticase hydrolyzes poly-β(1→3)-glucose such as yeast cell wall glucan.
Physical form
Partially purified powder containing ammonium sulfate and stabilizer
Other Notes
One unit will produce a ΔA800 of 0.001 per min at pH 7.5 at 25 °C, using a suspension of yeast as substrate in a 3 mL reaction mixture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase from Arthrobacter luteus
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)