Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 pkg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 81,70 € |
Acerca de este artículo
81,70 €
material
polyester , white
packaging
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-2000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
1 5/8 in. × 5/8 in.
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| L × W 1 5/8 in. × 5/8 in. | L × W 1.0 in. × 1.0 in. | L × W 23 mm × 8 mm | L × W 0.94 in. × 0.5 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTI-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LTTM-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSW-2240 |
| material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white | material polyester , white |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| packaging pack of 1,600 ea (64 labels per sheet) | packaging pack of 1,600 ea (80 labels per sheet) | packaging pack of 3,850 ea (154 labels per sheet) | packaging pkg of 2975 pkg 25 sheets of 119 labels |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?