Merck
L5018
Sigma-Aldrich
Leucopyrokinin fragment 4-8
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H49N9O6
Número de CAS:
Peso molecular:
631.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The C-terminal pentapeptide of leucopyrokinin, retaining 30% of the activity of the parent.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
R J Nachman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 137(3), 936-942 (1986-06-30)
Evaluation of analogs of the blocked insect myotropic neuropeptide leucopyrokinin (LPK) has demonstrated its relative insensitivity to amino acid substitution in the N-terminal in contrast to the C-terminal region. Truncated analogs of LPK without the first, second, and third N-terminal