Saltar a
L4795
L-365260
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(3R)-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-N′-(3-methylphenyl)-urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
398.46
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Para consultas sobre este producto L4795, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C[C@H](NC(=O)Nc2cccc(C)c2)N=C(c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H24N4O/c1-17-9-8-12-19(15-17)25-24(29)27-22-16-28(2)21-14-7-6-13-20(21)23(26-22)18-10-4-3-5-11-18/h3-15,22H,16H2,1-2H3,(H2,25,27,29)/t22-/m0/s1
InChI key
LIVVMCBMGZZRRY-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
L-365260 is a CCK2 selective antagonist.
L-365260 is a CCK2 selective antagonist. Enhances amphetamine-induced stimulation of locomotor activity in rats (a model of drug abuse), inhibits thyroid carcinoma (TT)-cell proliferation (potential therapeutic implication for cancer treatment); bilateral injection into the medulla reverses both tactile allodynia and thermal hyperalgesia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cholecystokinin and Gastrin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)