Merck
L4376
Sigma-Aldrich
α-Lobeline hydrochloride
~95% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
373.92
Beilstein:
3920196
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
~95% (HPLC)
formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
H2O: 25 mg/mL
cadena SMILES
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
Información sobre el gen
human ... SLC18A2(6571)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges