Merck
L3669
Sigma-Aldrich
LPK-26
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
2-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-N-[(1S)-1-(2-isopropyl)-2-(1-(3-pyrrolinyl))ethyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24Cl2N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
391.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
off-white
solubilidad
H2O: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)[C@@H](CN1CC=CC1)N(C)C(=O)Cc2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H24Cl2N2O.ClH/c1-13(2)17(12-22-8-4-5-9-22)21(3)18(23)11-14-6-7-15(19)16(20)10-14;/h4-7,10,13,17H,8-9,11-12H2,1-3H3;1H/t17-;/m1./s1
Clave InChI
WOOCHAFXTYNYQE-UNTBIKODSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LPK-26 is an analog of ICI-199441 and (-)U50,488H (classic kappa agonists). It has extremely high kappa affinity (0.64 nM) and low mu and delta receptor affnities (1170 and 10,000nM). LPK-26 produces an antinocicpetive effect with much higher potency in vivo than morphine or U50488. LPK-26 does not produce physical dependence in mice, but it does suppress naloxone-induced behavioral effects in mice treated with morphine.
Características y beneficios
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.