L3396
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, 99.0-103.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Análisis
99.0-103.0%
formulario
solid
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
mp
75 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges