técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
Clave InChI
LCPYQJIKPJDLLB-VHSXEESVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable