Documentos
L2896
Sigma-Aldrich
Leucokinin I
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Asp-Pro-Ala-Phe-Asn-Ser-Trp-Gly-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H53N11O12
Número de CAS:
Peso molecular:
891.93
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stimulates contraction of lower digestive tract
Otras notas
Neuropeptide originally isolated from head of Madeira cockroach Leucophaea maderae
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Holman, G.M., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, 84, 205-205 (1986)