Saltar a
L2659
Lauroyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
C12-CoA, Dodecanoyl-Coenzyme A lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
470,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
775,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C33H58N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
955.77
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C33H58N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(42)61-17-16-35-23(41)14-15-36-31(45)28(44)33(2,3)19-54-60(51,52)57-59(49,50)53-18-22-27(56-58(46,47)48)26(43)32(55-22)40-21-39-25-29(34)37-20-38-30(25)40;/h20-22,26-28,32,43-44H,4-19H2,1-3H3,(H,35,41)(H,36,45)(H,49,50)(H,51,52)(H2,34,37,38)(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/t22-,26-,27-,28+,32-;/m1./s1
InChI key
FWNUZMNRIPYTPZ-CDSRRKEDSA-M
Application
Lauroyl coenzyme A lithium salt has been used in the coenzyme A (CoA)-dependent acyltransferase assay to test the functionality of DRL1 protein. It is suitable for use as a standard to analyse the reaction product of lauric acid with firefly luciferase.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Dodecanoyl-Coenzyme A (C12-CoA), a long-chain (C-12) saturated fatty acyl-CoA, is used as an intermediate in lipid metabolism and is involved in lipid biosynthesis and fatty acid transport.. Lauroyl CoA is a substrate for FAM34A proteins and a product of firefly luciferase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O6877C6146O1012
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)