L2290
Anti-LIM Kinase 1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LIMK1
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a cytosolic fraction of rat brain.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIMK1(3984)
mouse ... Limk1(16885)
rat ... Limk1(65172)
Descripción general
Inmunógeno
This sequence is identical in rat LIMK1 and highly conserved (single amino acid substitution) in human LIMK1. It is not found in the LIMK2 isoform.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable