Saltar a
L1898
[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate
≥97% (HPLC), LH-RH agonist
Sinónimos:
(D-Ala-6) Luteinizing Hormone Releasing Hormone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
532,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H77N17O13 · xC2H4O2 · yH2O
Peso molecular:
1196.32 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
532,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4cnc[nH]4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C56H77N17O13.C2H4O2.H2O/c1-29(2)20-39(50(81)67-38(10-6-18-61-56(58)59)55(86)73-19-7-11-44(73)54(85)63-26-45(57)76)68-47(78)30(3)65-49(80)40(21-31-12-14-34(75)15-13-31)69-53(84)43(27-74)72-51(82)41(22-32-24-62-36-9-5-4-8-35(32)36)70-52(83)42(23-33-25-60-28-64-33)71-48(79)37-16-17-46(77)66-37;1-2(3)4;/h4-5,8-9,12-15,24-25,28-30,37-44,62,74-75H,6-7,10-11,16-23,26-27H2,1-3H3,(H2,57,76)(H,60,64)(H,63,85)(H,65,80)(H,66,77)(H,67,81)(H,68,78)(H,69,84)(H,70,83)(H,71,79)(H,72,82)(H4,58,59,61);1H3,(H,3,4);1H2/t30-,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+;;/m1../s1
InChI key
KGUIXKYKIZMKMT-JGUOWLKQSA-N
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Application
[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate has been used to induce ovulation and to synchronize the reproductive cycle in Sprague-Dawley female rats.[1]
Biochem/physiol Actions
(D-Ala6)-LH-RH is a GnRH (gonadotropin-releasing hormone) agonist.[2] GnRH, which is also referred to as LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) or gonadorelin, is crucial for mammalian reproduction and is released from hypothalamic neurons. It is responsible for the secretion of gonadotropins, luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH), from pituitary glands.[3][4] Mutations in GnRH are associated with normosmic congenital hypogonadotropic hypogonadism.[4]
Potent LH-RH agonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L4897L7134L9761
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P01148
UniProt accession no.
P55248, P01148, P07490, P13562, P30968, P30969, Q01776
UniProt accession no.
P01148
UniProt accession no.
P01148, P30968
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
composition
Peptide content, ≥65%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)