Merck
L1632
Dodecanoic anhydride
~99%
Sinónimos:
Lauric anhydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)10CO]2O
Número CAS:
Peso molecular:
382.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-449-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99%
mp
41-43 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)