Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3000 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 352,00 € |
15000 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1680,00 € |
Acerca de este artículo
352,00 €
biological source
bovine muscle
Quality Segment
type
Type X
assay
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥600 units/mg protein
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
pH
7.5
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... LDHA(281274), LDHB(281275)
General description
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key enzyme in the anaerobic metabolic pathway and falls under the class of oxidoreductases. This enzyme is found in a wide range of organisms, including both plants and animals. It is widely distributed across all tissues. LDH is primarily a cytoplasmic enzyme, with particularly high concentrations in muscle, liver, and kidney tissues.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 3.0—25.0 mg protein/mL (biuret) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information - | Gene Information pig ... LDHA(407245) |
| specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity 600-1,200 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein |
| biological source bovine muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source Porcine heart |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?