Merck
L0765
Lys-Pro-Pro-Thr-Pro-Pro-Pro-Glu-Pro-Glu-Thr
≥95% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H84N12O18
Número CAS:
Peso molecular:
1189.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C3CCCN3C(=O)C4CCCN4C(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C6CCCN6C(=O)C(N)CCCCN)C(C)O)C(O)=O
Other Notes
Carboxy-terminal sequence of SV40 tumor antigen
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)