Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 90,70 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 318,00 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1050,00 € |
Acerca de este artículo
90,70 €
Nombre del producto
Leupeptin hydrochloride, microbial, ≥70% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.ClH/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);1H
InChI key
OQQYPQNFLLAILR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial | biological source microbial | biological source microbial | biological source synthetic |
| assay ≥70% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leupeptin hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?