Merck
L0631
Sigma-Aldrich
Behenyl dodecanoate
~99%
Sinónimos:
Docosyl dodecanoate, Lauric acid behenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H68O2
Número de CAS:
Peso molecular:
508.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~99%
Formulario
solid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Clave InChI
RDLSPOZZADEUJT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)