Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 133,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H64O2
Número CAS:
Peso molecular:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GTUGKPSGIYCKEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arachidyl dodecanoate (arachidyl laurate) is a laurate medium-chain saturated (C20:0) fatty acid ester compound that may be used as a reference in the analysis of wax esters of lauric acid.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) | assay 99-100% | assay ≥99% (capillary GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type saturated FAs | lipid type omega FAs |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?