Merck
L0380
Lumazine
crystalline
Sinónimos:
2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 2,4-Dihydroxypteridine, 2,4-Pteridinediol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.12
EC Number:
207-652-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157503
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crystalline
color
yellow
SMILES string
Oc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12)
InChI key
UYEUUXMDVNYCAM-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)