Saltar a
L0376
L-Leucine β-naphthylamide hydrochloride
leucine aminopeptidase substrate
Sinónimos:
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
288,00 €
244,80 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
491,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
292.80
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-970-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918167
244,80 €
Precio de catálogo288,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
InChI key
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Application
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Analysis Note
Very low free β-naphthylamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L1635L9125A2636
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: insoluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)