K3894
KMUP-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, 7-[2-[4-(2-Chlorophenyl)piperazinyl]ethyl]-1,3-dimethylxanthine
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4Cl)c2C1=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)