Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 241,00 € |
Acerca de este artículo
241,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
64000 Da
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Application
Biochem/physiol Actions
Extracellular cysteine proteinase inhibitor.
LMW kininogen is a major extracellular cysteine proteinase inhibitor. Tissue kallikrein releases bradykinin, a potent bronchoconstrictor and vasoactive agent, from both HMW and LMY kininogen.
Physical form
Lyophilized from a solution in sodium acetate and sodium chloride.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| biological source human plasma | biological source - | biological source human plasma | biological source human plasma |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?