K0765
Anti-Potassium Channel KV11.2 (erg2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-KCNH6, Anti-ether-a-go-go-related channel 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat brain and rat cortex lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Kcnh6(116745)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución