Merck
K0252
Sigma-Aldrich
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Sinónimos:
Tyr-D-Arg
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N5O4 · C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)