J4125
JKC 301
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Ile-Leu-D-Trp)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H44N6O7
Número de CAS:
Peso molecular:
624.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Endothelin receptor (ETA) antagonist
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)