Merck
J3205
JNJ-1661010
≥98% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19N5OS
Peso molecular:
365.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)N2CCN(CC2)c3nc(ns3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H19N5OS/c25-18(20-16-9-5-2-6-10-16)23-11-13-24(14-12-23)19-21-17(22-26-19)15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14H2,(H,20,25)
InChI key
BHBOSTKQCZEAJM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JNJ-1661010 is a potent and selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor with >100-fold preferentially selective for FAAH-1 over FAAH-2. FAAH in an integral membrane enzyme within the amidase-signature family. It catalyzes the hydrolysis of several endogenous biologically active lipids and involves in a variety of physiological and pathological processes, including synaptic regulation, regulation of sleep and feeding, locomotor activity, pain and inflammation.
JNJ-1661010 is a potent and selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)