Documentos
I9261
Sigma-Aldrich
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
Sinónimos:
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C6H7O21P5(NH4)10
Número de CAS:
Peso molecular:
750.36
Código UNSPSC:
12352207
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95%
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable