Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 pkg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 306,00 € 260,10 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
260,10 €
Precio de catálogo306,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
manufacturer/tradename
Nunc 254437
size
10 μL
color
blue
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| color blue | color blue | color colorless | color colorless |
| manufacturer/tradename Nunc 254437 | manufacturer/tradename Nunc 251586 | manufacturer/tradename Nunc 254410 | manufacturer/tradename Nunc 253287 |
| size 10 μL | size 10 μL | size 1 μL | size 1 μL |
| packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) | packaging sleeve of 50 | packaging pkg of 600 (50 sleeves of 12 each) | packaging sleeve of 50 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?