Merck
I7534
Monoclonal Anti-Interleukin-1α antibody produced in mouse
clone 4414, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-1α
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4414, monoclonal
Application:
ELISA (c), IHC, Neutral, WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4414, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL, immunohistochemistry: 8-25 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL1A(3552)
Immunogen
purified, E. coli-derived recombinant human interleukin-1α (aa 113-271).
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing carbohydrates.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)